Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061147
CAS Number: 207853-64-3