Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 306 EUR
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO
Peso molecolare: 207,13 g/mol
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061146
CAS Number: 207853-60-9