Stampa…
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 62.6 EUR
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061252
CAS Number: 208173-24-4