Stampa…
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371P-25G PC4371P-5G PC4371P-100G
APOSPC4371P-25GEA 109 EUR
APOSPC4371P-25G APOSPC4371P-5G APOSPC4371P-100G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061251
CAS Number: 208173-21-1