Stampa…
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4371N-1G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Densità: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061249
CAS Number: 174013-29-7