Stampa…
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 145 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061248
CAS Number: 202664-53-7