Stampa…
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371K-1G PC4371K-25G PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4371K-1G APOSPC4371K-25G APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061145
CAS Number: 207853-63-2