Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 219 EUR
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973772
CAS Number: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III