Stampa…
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,5745 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03966888
CAS Number: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III