3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4365-1G
PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA
79.9
EUR
APOSPC4365-1G
APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₂S Punto di fusione: 53…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236350 CAS Number: 239080-04-7 |