Stampa…
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.6 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C/1mmHg
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196161
CAS Number: 329-59-9