Stampa…
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 EUR
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
1,1,1-Trifluoro-5-methyl-2,4-hexanedione
Formula: C₇H₉F₃O₂
Peso molecolare: 182,14 g/mol
Punto di ebollizione: 61 °C/48mmHg
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III