Stampa…
Trifluorolactic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4338-1G PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA 111 EUR
APOSPC4338-1G APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
Punto di ebollizione: 157 °C/123mmHg
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051802
CAS Number: 684-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II