Stampa…
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4336-5G PC4336-100G PC4336-25G
APOSPC4336-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4336-5G APOSPC4336-100G APOSPC4336-25G
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid 97%
3,4,5-Trifluorophenylboronic acid
Very reactive catalyst to produce amides in high yieldsfrom carboxylic acids and primary or secondary aminesJ. Org. Chem., 61, 4196 (1996)
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Punto di fusione: 275…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093069
CAS Number: 143418-49-9