2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G
PC4333-25G
PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA
19
EUR
APOSPC4333-1G
APOSPC4333-25G
APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formula:
C₇H₄F₃NO Peso molecolare: 175,11 g/mol Punto di ebollizione: 72…74 °C/0,45mmHg Punto di fusione: 52…60 °C Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01862647 CAS Number: 386704-12-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |