Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 157 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Punto di ebollizione: 90…94 °C/13mmHg
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190123
CAS Number: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8,III