Stampa…
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G PC4323-25G PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA 207 EUR
APOSPC4323-100G APOSPC4323-25G APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Formula: C₇H₅ClF₂
Peso molecolare: 162,57 g/mol
Punto di ebollizione: 27…29 °C/0,4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236218
CAS Number: 698-80-6
UN: 1760
ADR: 8,III