Stampa…
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 64 EUR
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Formula: C₆HClF₄
Peso molecolare: 184,5200 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126,5 °C/738mmHg
Densità: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012237
CAS Number: 1835-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III