Pentafluorophenyl methacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4318-1G
PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA
49.5
EUR
APOSPC4318-1G
APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formula:
C₁₀H₅F₅O₂ Punto di ebollizione: 71 °C/2mmHg Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00042332 CAS Number: 13642-97-2 |