Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4312-10G
PC4312-1G
PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA
49.3
EUR
APOSPC4312-10G
APOSPC4312-1G
APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate 98%
Methyl-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula:
C₉H₇F₃O₃ Punto di ebollizione: 197…199 °C Densità: 1,445 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041005 CAS Number: 148438-00-0 |