Stampa…
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 29.2 EUR
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide 95%
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₃H₄F₃NO
Peso molecolare: 127,07 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C
Punto di fusione: 49…51 °C
Flash Pt: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009670
CAS Number: 815-06-5