Stampa…
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 36.4 EUR
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Formula: C₆H₂BrF₃
Peso molecolare: 210,98 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C
Densità: 1,777 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012232
CAS Number: 133739-70-5
UN: 1993
ADR: 3,III