Stampa…
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4308-25G PC4308-5G
APOSPC4308-25GEA 484 EUR
APOSPC4308-25G APOSPC4308-5G
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 95%
3-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Punto di ebollizione: 222 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236215
CAS Number: 65055-17-6
UN: 3265
ADR: 8,II