Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G PC4307-1G PC4307-5G PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA 107 EUR
APOSPC4307-10G APOSPC4307-1G APOSPC4307-5G APOSPC4307-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄
Peso molecolare: 257,03 g/mol
Punto di fusione: 25…27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236289
CAS Number: 213203-65-7
UN: 3261
ADR: 8,II