Stampa…
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430532-1G PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA 129 EUR
APOSPC430532-1G APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
Peso molecolare: 232,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840966
CAS Number: 863118-46-1