2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
PC430516-1G
PC430516-5G
APOSPC430516-1GEA
19
EUR
APOSPC430516-1G
APOSPC430516-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Formula:
C₇H₃ClFNS Peso molecolare: 187,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04448822 CAS Number: 399-74-6 |