Stampa…
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(morpholinomethyl)borate
PC430508-1G PC430508-5G
APOSPC430508-1GEA 111 EUR
APOSPC430508-1G APOSPC430508-5G
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₁₀BF₃KNO
Peso molecolare: 207,0435 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566512
CAS Number: 936329-94-1