Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 98%
4-(Difluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236231
CAS Number: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8,III