Stampa…
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-4-Fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine
PC430313-250MG PC430313-1G
APOSPC430313-250MGEA 111 EUR
APOSPC430313-250MG APOSPC430313-1G
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀FNO₃
Peso molecolare: 233,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062513
CAS Number: 614730-97-1