Stampa…
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4303-5G PC4303-25G PC4303-100G
APOSPC4303-5GEA 37.7 EUR
APOSPC4303-5G APOSPC4303-25G APOSPC4303-100G
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Punto di fusione: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236226
CAS Number: 72768-94-6