Stampa…
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 274,240 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052908
CAS Number: 1692-79-1