Stampa…
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC430112-250MG PC430112-1G PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA 77 EUR
APOSPC430112-250MG APOSPC430112-1G APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16990772
CAS Number: 644970-36-5