Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC430005-250MG PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA 87.3 EUR
APOSPC430005-250MG APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Peso molecolare: 225,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849932
CAS Number: 1233026-52-2