Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 156 EUR
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458245
CAS Number: 415965-24-1