4-Fluorothiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formula:
C₆H₅FS Punto di ebollizione: 168…172 °C Densità: 1,203 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 54 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004846 CAS Number: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 UN: 3071 ADR: 6.1+3,II |