Stampa…
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formula: C₈H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 196,17 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038275
CAS Number: 105935-24-8