Stampa…
4-Fluorothioanisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenyl methyl sulphide, 1-Fluoro-4-(methylthio)benzene
PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 16.1 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorothioanisole 97%
4-Fluorothioanisole
Formula: C₇H₇FS
Peso molecolare: 142,2 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/31mmHg
Densità: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040829
CAS Number: 371-15-3
EINECS: 206-733-4