Stampa…
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC4283-1G PC4283-5G
APOSPC4283-1GEA 74.2 EUR
APOSPC4283-1G APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 297,0806 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878539
CAS Number: 1073355-21-1