Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4279-25G PC4279-5G
APOSPC4279-25GEA 58.2 EUR
APOSPC4279-25G APOSPC4279-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,01 g/mol
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042463
CAS Number: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6