Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4269-1G PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA 127 EUR
APOSPC4269-1G APOSPC4269-5G
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-6-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412198
CAS Number: 103889-37-8