Stampa…
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 17.6 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 98%
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃ClF₄
Peso molecolare: 198,5453 g/mol
Punto di ebollizione: 102…105 °C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412197
CAS Number: 94444-58-3