Stampa…
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 29 EUR
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅FO₄
Punto di fusione: 234…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424505
CAS Number: 71346-17-3