Stampa…
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4243-1G PC4243-5G PC4243-25G
APOSPC4243-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4243-1G APOSPC4243-5G APOSPC4243-25G
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
3,5-Difluoro-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Peso molecolare: 159.14 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115910
CAS Number: 363-47-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III