Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dihydroxy(4-(trifluoromethoxy)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, 4-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
PC4241-25G PC4241-100G PC4241-5G
APOSPC4241-25GEA 26.3 EUR
APOSPC4241-25G APOSPC4241-100G APOSPC4241-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Peso molecolare: 205,93 g/mol
Punto di fusione: 120…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074648
CAS Number: 139301-27-2