Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 14.7 EUR
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Peso molecolare: 229,06 g/mol
Densità: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094234
CAS Number: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8,II