Stampa…
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 435 EUR
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₅F₆N
Punto di ebollizione: 104…106 °C/11mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01312619
CAS Number: 2965-07-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III