Stampa…
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 19 EUR
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 228,17 g/mol
Punto di fusione: 195…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051655
CAS Number: 321-07-3