4'-Chloro-2'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆ClFO Flash Pt: 95 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116328 CAS Number: 175711-83-8 |