Stampa…
3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC4214-10G PC4214-5G
APOSPC4214-10GEA 238 EUR
APOSPC4214-10G APOSPC4214-5G
3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone 97%
3'-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆ClFO
Peso molecolare: 172,59 g/mol
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115834
CAS Number: 842140-52-7