5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC421222-1G
PC421222-250MG
PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA
314
EUR
APOSPC421222-1G
APOSPC421222-250MG
APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formula:
C₆H₄FN₃ Peso molecolare: 137,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00760403 CAS Number: 18225-90-6 |